Crystal violet solution
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
이 제품에 관하여
Primary stain for Gram staining
동의어: CI 42555
- CAS Number:548-62-9
- 화학식:C₂₅H₃₀ClN₃
- MDL 번호:MFCD00011750
- Molecular Weight:407.99 g/mol
- 머크 색인:13,04406
- 용융점:189 to 194 °C
- EINECS:208-953-6
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Primary stain for Gram staining
동의어: CI 42555
- CAS Number:548-62-9
- 화학식:C₂₅H₃₀ClN₃
- MDL 번호:MFCD00011750
- Molecular Weight:407.99 g/mol
- 머크 색인:13,04406
- 용융점:189 to 194 °C
- EINECS:208-953-6
Product Family Options
제품 정보
- Pk InfoPk재고 여부Price