Safranine O solution
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
이 제품에 관하여
동의어: CI 50240
- CAS Number:477-73-6
- 화학식:C₂₀H₁₉ClN₄
- MDL 번호:MFCD00011759
- Molecular Weight:350.85 g/mol
- EINECS:207-518-8
- UN:0000
2 Options Available Below
Product Details & Documents
동의어: CI 50240
- CAS Number:477-73-6
- 화학식:C₂₀H₁₉ClN₄
- MDL 번호:MFCD00011759
- Molecular Weight:350.85 g/mol
- EINECS:207-518-8
- UN:0000
Product Family Options
제품 정보
- Pk InfoPk재고 여부Price