Potassium permanganate 1.0 N in aqueous solution, StandARd® volumetric solution, Macron Fine Chemicals™
공급사: MACRON AVANTOR BRAND
인증서
이 제품에 관하여
CAS 번호:7722-64-7
:
화학식:KMnO₄
MDL 번호:MFCD00011364
:158.03 g/mol
보관 온도:Ambient
EINECS:231-760-3
UN:3082
ADR:9,III
:GHS09
:GHS07
사양 테스트 결과
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:0.995 - 1.005
- Normality:0.995 - 1.005