Iodine 0.10 N (N/10) in aqueous solution, StandARd® volumetric solution, Macron Fine Chemicals™
공급사: MACRON AVANTOR BRAND
인증서
이 제품에 관하여
CAS 번호:7553-56-2
:
화학식:I₂
MDL 번호:MFCD00011355
:253.81 g/mol
끓는점:184.3 °C (1013 hPa)
EINECS:231-442-4
ADR:8,II
:GHS07
:GHS08
:GHS09
보관 온도:Ambient
사양 테스트 결과
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:0.0995 - 0.1005
- Normality:0.0995 - 0.1005