Orders LinkContactUsLinkComponent
슈 커버, 신발 덮개
슈 커버, 신발 덮개
슈 커버, 신발 덮개
슈 커버, 신발 덮개
이 일회용 멸균 부츠 커버는 60 g/m² 스펀본드 meltblown SMS 패브릭으로 제조되며 250g/m² PVC 밑창이 특징입니다.
  • 접착된 이음새(Bonded seams)
  • 안정적인 착용감을 위한 탄성 밴드
  • 미끄럼 방지 밑창
  • 10⁻⁶의 SAL(Sterility Assurance Level)
 : ISO 9001, ISO13485, ISO14001, GMP
 : 부츠 커버는 한쌍의 제품이 함께 진공 포장됩니다.
Product Family Options
  • 설명
    Colour
    높이
  • Shoe covers, medium
    White
    726 mm
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • Shoe covers, universal
    White
    901 mm
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • Shoe covers, x-large
    White
    965 mm
    1 * 200 items
    1 * 200 items