폴리에틸렌 마개[ST]가 있는 정량 플라스크, 클래스 A
200, ±0,10 ml, With stopper number 16
제품 번호 VWRU89025-808
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 플라스크에는 미세한 흰색 눈금선과 표시점이 있습니다.
눈금이 포함된 플라스크에는 [ST] 폴리에틸렌 마개가 포함되어 있습니다.
Certifications: ASTM E288, Class A 요구사항을 충족합니다.
사양
- 용량:200
- 설명:With stopper number 16
- Tolerance:±0,10 ml