Orders LinkContactUsLinkComponent
메스 실린더, 붕규산 유리, 클래스B, 교정됨
메스 실린더, 붕규산 유리, 클래스B, 교정됨
공급사:   VWR Collection
메스 실린더, 붕규산 유리, 클래스B, 교정됨
공급사:  VWR Collection
Certificates
메스 실린더, 붕규산 유리, 클래스B, 교정됨
메스 실린더, 붕규산 유리, 클래스B, 교정됨
8 Options Available Below
Product Details & Documents
붕규산 유리. 실린더사이즈는 25ml 부터 2000ml까지로 육각형 베이스와 노란색 범퍼가 특징입니다.
  • 붕규산 유리 제조
  • 20°에서 교정됨
  • 실험실 환경에서 긴 수명을 위한 내구성 있는 흰색 눈금 인쇄
'TD'는 각 실린더에 나타나며 실린더가 교정된 후 제공된다는 것을 보여줍니다.
Certifications: ASTM E438 Type 1 Class A 붕규신 3.3 유리로 제작되었습니다. ASTM 사양 E1272 Class B 요구사항을 충족합니다.
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    Division
    재고 여부
    Price
  • VWRU10545-968
    Graduated cylinder
    Graduated cylinder
    10
    0,2
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
    1 * 2 items - ₩192,987
    ₩192,987
    1 * 2 items
       ₩192,987
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU10545-968
  • VWRU10545-970
    Graduated cylinder
    Graduated cylinder
    25
    0,5
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
    1 * 2 items - ₩54,567
    ₩54,567
    1 * 2 items
       ₩54,567
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU10545-970
  • VWRU10546-052
    Graduated cylinder
    Graduated cylinder
    50
    1
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
    1 * 2 items - ₩55,503
    ₩55,503
    1 * 2 items
       ₩55,503
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU10546-052
  • VWRU10546-054
    Graduated cylinder
    Graduated cylinder
    100
    1
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
    1 * 2 items - ₩64,192
    ₩64,192
    1 * 2 items
       ₩64,192
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU10546-054
  • VWRU10546-056
    Graduated cylinder
    Graduated cylinder
    250
    2
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
    1 * 2 items - ₩197,105
    ₩197,105
    1 * 2 items
       ₩197,105
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU10546-056
  • VWRU10546-058
    Graduated cylinder
    Graduated cylinder
    500
    5
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
    1 * 2 items - ₩140,295
    ₩140,295
    1 * 2 items
       ₩140,295
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU10546-058
  • VWRU10546-060
    Graduated cylinder
    Graduated cylinder
    1000
    10
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩209,090
    ₩209,090
    1 * 1 items
       ₩209,090
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU10546-060
  • VWRU10546-062
    Graduated cylinder
    Graduated cylinder
    2000
    20
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩329,759
    ₩329,759
    1 * 1 items
       ₩329,759
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU10546-062