Orders LinkContactUsLinkComponent
기본 보호용 슈커버, SPP
기본 보호용 슈커버, SPP
공급사:   VWR Collection
기본 보호용 슈커버, SPP
공급사:  VWR Collection
Certificates
3 Options Available Below
Product Details & Documents
경제적인 슈커버는 보풀이 적은 스펀본드 폴리프로필렌(SPP)으로 만들어집니다. 원단은 강하고 가벼우며 통기성이 있습니다.
  • 1차 장벽 제공
  • 상단과 하단의 탄성 밴드
  • 젖거나 건조한 표면에서 안전한 발판을 위해 고무 코팅된 밑창 제공
슈커버는 위험하지 않은 환경에서 먼지, 때 및 특정 건조 미립자로부터 보호합니다. 산업, 제약, 식품 가공, 건설 및 특정 환경 정화 분야에 적합합니다.
Certifications: 엄격한 공정 관리 하에 ISO 인증 시설에서 테스트 및 제조되었습니다. 독립적인 실험실 테스트를 통해 로트를 관리하고 검증하였습니다.
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • VWRU97041-234
  • VWRU97041-236
  • VWRU414004-653
  • Bacterial filtration efficiency:
  • 0,55
  • 0,55
  • 0,55
사양
Product Family Options
제품 정보
  • Colour
    신발 사이즈
    길이
    재고 여부
    Price
  • Standard
    Blue
    U*
    445 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 300 items
    1 * 300 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU97041-234
    Bacterial filtration efficiency
    0,55
  • Anti-skid
    Blue
    U*
    445 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 300 items
    1 * 300 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU97041-236
    Bacterial filtration efficiency
    0,55
  • Anti-skid
    Blue
    XL
    470 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 300 items
    1 * 300 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-653
    Bacterial filtration efficiency
    0,55