Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 낮은 형태, Griffin
비커, 낮은 형태, Griffin
Supplier:   VWR Collection
비커, 낮은 형태, Griffin
Supplier:  VWR Collection
Certificates
비커, 낮은 형태, Griffin
비커, 낮은 형태, Griffin
11 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® 낮은 형태의 Griffin 비커는 고품질 Type 1, 클래스 A, 33 팽창 붕규산 유리로 만들어졌습니다. 나팔 모양의 두꺼운 상부에 우수한 주입 특성을 갖도록 설계된 주둥이가 있는 것이 특징입니다.
  • 두 배로 늘어난 용량
  • 균일한 벽 두께
  • 매우 우수한 내화학성
  • 높은 온도 저항성
흰색 눈금과 내구성 있는 마킹 영역으로 인쇄됩니다.
Certifications: ASTM E960, E960-93 충족
Product Family Options
Product Information
  • 용량
    높이
    외부 직경
    눈금 범위
    Availability
    Price
  • 10
    34 mm
    25 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items - ₩84,303
    ₩84,303
    1 * 12 items
       ₩84,303
  • 50
    53 mm
    42 mm
    10 - 40 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items - ₩66,251
    ₩66,251
    1 * 12 items
       ₩66,251
  • 100
    70 mm
    50 mm
    20 - 80 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items - ₩73,367
    ₩73,367
    1 * 12 items
       ₩73,367
  • 150
    81 mm
    57,5 mm
    20 - 140 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items - ₩84,641
    ₩84,641
    1 * 12 items
       ₩84,641
  • 250
    88 mm
    68 mm
    25 - 200 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items - ₩92,205
    ₩92,205
    1 * 12 items
       ₩92,205
  • 400
    106 mm
    77 mm
    25 - 325 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items - ₩94,415
    ₩94,415
    1 * 12 items
       ₩94,415
  • 600
    122 mm
    88 mm
    50 - 500 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩67,600
    ₩67,600
    1 * 6 items
       ₩67,600
  • 1000
    145 mm
    107 mm
    100 - 1000 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩94,415
    ₩94,415
    1 * 6 items
       ₩94,415
  • 1500
    165 mm
    120 mm
    200 - 1400 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 4 items
    1 * 4 items - ₩82,131
    ₩82,131
    1 * 4 items
       ₩82,131
  • 2000
    188 mm
    131 mm
    200 - 2000 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 4 items
    1 * 4 items - ₩97,223
    ₩97,223
    1 * 4 items
       ₩97,223
  • 4000
    250 mm
    160 mm
    500 - 3500 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩109,359
    ₩109,359
    1 * 1 items
       ₩109,359