Orders LinkContactUsLinkComponent
눈금 표시 피펫, 클래스 A
눈금 표시 피펫, 클래스 A
Supplier:   VWR Collection
눈금 표시 피펫, 클래스 A
Supplier:  VWR Collection
Certificates
눈금 표시 피펫, 클래스 A
눈금 표시 피펫, 클래스 A
11 Options Available Below
Product Details & Documents
붕규산 3.3 팽창 유리, 클래스 A.
  • 재사용 가능
  • 간편한 분류를 위한 색상 코드
전달을 위해 20°C에서 교정됨 해당 피펫은 번호가 매겨지지 않았거나 배치 인증을 받았습니다.
Certifications: ASTM E438 Type 1 Class A 붕규산 33 팽창 유리로 ASTM 사양 E969에 따라 제작되었습니다. 피펫은 ASTM 사양 E1273에 따라 색상으로 구분됩니다.
Product Family Options
Product Information
  • 용량
    Tolerance
    Colour code
    길이
    Availability
    Price
  • 1
    ±0,006 ml
    Blue
    315 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩150,942
    ₩150,942
    1 * 6 items
       ₩150,942
  • 2
    ±0,006 ml
    Orange
    345 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩158,129
    ₩158,129
    1 * 6 items
       ₩158,129
  • 3
    ±0,01 ml
    Black
    360 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩289,610
    ₩289,610
    1 * 6 items
       ₩289,610
  • 4
    ±0,01 ml
    Red
    395 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩148,156
    ₩148,156
    1 * 6 items
       ₩148,156
  • 5
    ±0,01 ml
    White
    400 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩153,287
    ₩153,287
    1 * 6 items
       ₩153,287
  • 7
    ±0,01 ml
    Green
    430 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items
  • 10
    ±0,02 ml
    Red
    440 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items
  • 15
    ±0,03 ml
    Green
    470 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩334,664
    ₩334,664
    1 * 6 items
       ₩334,664
  • 20
    ±0,03 ml
    Yellow
    510 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩337,585
    ₩337,585
    1 * 6 items
       ₩337,585
  • 30
    ±0,03 ml
    Black
    530 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩347,023
    ₩347,023
    1 * 6 items
       ₩347,023
  • 50
    ±0,05 ml
    Red
    550 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩369,233
    ₩369,233
    1 * 6 items
       ₩369,233