Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 낮은 형태, 튼튼함
비커, 낮은 형태, 튼튼함
공급사:   VWR Collection
비커, 낮은 형태, 튼튼함
공급사:  VWR Collection
Certificates
비커, 낮은 형태, 튼튼함
비커, 낮은 형태, 튼튼함
6 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® 낮은 형태의 튼튼한 비커는 표준 비커보다 기계적으로 더 강하고 향상된 안전성과 함께 더 긴 수명을 위해 설계되었습니다.
  • 강화된 림과 주둥이 포함
  • 붕규산 유리 제조
  • 두꺼운 벽과 무거운 베이스
내구성이 있는 매트한 마감 마킹 영역과 흰색으로 인쇄된 눈금
Certifications: ASTM E960 Type-2 사항에 따라 제조되었습니다.
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    눈금 간격
    눈금 범위
    재고 여부
    Price
  • 250
    25 ml
    25 - 200 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 12 items
    1 * 12 items - ₩354,215
    ₩354,215
    1 * 12 items
       ₩354,215
  • 400
    25 ml
    25 - 325 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 12 items
    1 * 12 items - ₩495,967
    ₩495,967
    1 * 12 items
       ₩495,967
  • 600
    50 ml
    50 - 500 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩261,372
    ₩261,372
    1 * 6 items
       ₩261,372
  • 1000
    50 ml
    100 - 1000 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩375,674
    ₩375,674
    1 * 6 items
       ₩375,674
  • 2000
    200 ml
    200 - 1800 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 4 items
    1 * 4 items - ₩574,354
    ₩574,354
    1 * 4 items
       ₩574,354
  • 4000
    500 ml
    500 - 3500 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩301,333
    ₩301,333
    1 * 1 items
       ₩301,333