정량 플라스크, 투명한 유리, 클래스 A, 시리얼넘버 새겨짐, 페니 헤드 유리 마개 포함
1000, 0,3 ml, Volumetric flask
제품 번호 VWRU10124-376
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 팽창 유리로 만들어졌습니다.
플라스크는 시리얼넘버가 새겨져있으며 유리 페니 헤드 마개가 함께 제공됩니다.
사양
- 용량:1000
- 설명:Volumetric flask
- Tolerance:0,3 ml