Orders LinkContactUsLinkComponent
슈커버, 미끄럼방지, 조사됨
공급사:   VWR Collection
슈커버, 미끄럼방지, 조사됨
공급사:  VWR Collection
Certificates
슈커버, 미끄럼방지, 조사됨
5 Options Available Below
Product Details & Documents
조사된 미끄럼 방지 슈커버는 불침투성이며 투명하고 입자 날림이 없는 섬유로 제조되었습니다.
  • 우수한 마찰 계수
  • 젖고 매끄러운 표면에서 최대의 견인력을 제공하는 미끄럼 방지 밑창
  • SAL(무균 보증 수준) 10-4로 조사된 감마
미끄럼 방지, 장벽 보호, 청결 및 편안함을 최적화하도록 설계되었습니다.
 : 엄격한 프로세스 제어 하에 ISO 인증 시설에서 테스트 및 제조되었습니다. 독립적인 실험실 테스트를 통해 관리하고 검증하였습니다. ISO Class 8 (FED-STD-209E Class 100000/M6.5) 클린룸에서 제조되었습니다.
 : 더 큰 상자 라이너에 들어있는 밀봉된 PE 백에 대량 포장됐습니다. 각 케이스에는 방사선 조사 인증서가 제공됩니다.
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • VWRU414004-478
  • VWRU414004-479
  • VWRU414004-477
  • VWRU414004-476
  • VWRU414004-475
  • Garment application:
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Bacterial filtration efficiency:
  • >99.9%
  • >99.9%
  • >99.9%
  • >99.9%
  • >99.9%
  • Particle shedding (Helmke Drum):
  • Level I
  • Level I
  • Level I
  • Level I
  • Level I
  • Water resistance:
  • Pass (AATCC Method 42)
  • Pass (AATCC Method 42)
  • Pass (AATCC Method 42)
  • Pass (AATCC Method 42)
  • Pass (AATCC Method 42)
  • Weight:
  • 58,58 g/m²
  • 58,58 g/m²
  • 58,58 g/m²
  • 58,58 g/m²
  • 58,58 g/m²
사양
Product Family Options
제품 정보
  • Colour
    신발 사이즈
    길이
    Sterile
    재고 여부
    Price
  • White
    M
    11½"
    +
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-478
    Garment application
    Cleanroom
    Bacterial filtration efficiency
    >99.9%
    Particle shedding (Helmke Drum)
    Level I
    Water resistance
    Pass (AATCC Method 42)
    Weight
    58,58 g/m²
  • White
    L
    12¾"
    +
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-479
    Garment application
    Cleanroom
    Bacterial filtration efficiency
    >99.9%
    Particle shedding (Helmke Drum)
    Level I
    Water resistance
    Pass (AATCC Method 42)
    Weight
    58,58 g/m²
  • White
    XL
    15"
    +
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-477
    Garment application
    Cleanroom
    Bacterial filtration efficiency
    >99.9%
    Particle shedding (Helmke Drum)
    Level I
    Water resistance
    Pass (AATCC Method 42)
    Weight
    58,58 g/m²
  • White
    Universal
    14"
    +
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-476
    Garment application
    Cleanroom
    Bacterial filtration efficiency
    >99.9%
    Particle shedding (Helmke Drum)
    Level I
    Water resistance
    Pass (AATCC Method 42)
    Weight
    58,58 g/m²
  • White
    Universal
    14"
    +
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 150 items
    1 * 150 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU414004-475
    Garment application
    Cleanroom
    Bacterial filtration efficiency
    >99.9%
    Particle shedding (Helmke Drum)
    Level I
    Water resistance
    Pass (AATCC Method 42)
    Weight
    58,58 g/m²