Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 스터러 바, 피벗 링, 큰 다각형 스핀 바 포함
마그네틱 스터러 바, 피벗 링, 큰 다각형 스핀 바 포함
Supplier:   VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 피벗 링, 큰 다각형 스핀 바 포함
Supplier:  VWR Collection
Certificates
마그네틱 스터러 바, 피벗 링, 큰 다각형 스핀 바 포함
마그네틱 스터러 바, 피벗 링, 큰 다각형 스핀 바 포함
2 Options Available Below
Product Details & Documents
드럼 및 탱크와 같은 용기에서 많은 양을 교반하도록 설계되었습니다.
  • 플라스틱 용기의 손상이 감소합니다
  • 다면적인 표면은 비슷한 크기의 매끄러운 원통형 스터러 바에 비해 더 많은 난류를 일으킵니다
  • Cool Stir® 대용량 스터러와 함께 사용하기에 적합
  • 오토클레이브 가능
몰딩된 피벗 링은 바와 용기 사이의 접촉 면접을 최소화하여 마찰과 채터링(chattering)을 줄입니다.
Certifications: FDA 등급, USP 등급 VI PTFE 코팅으로 캡슐화된 Alnico 자석 – 우수한 화학적 호환성. SGS 인증으로 검증된 ISO 9001:2015 시설에서 제조되었습니다.
Product Family Options
Product Information
  • Type
    길이
    직경
    Availability
    Price
  • With pivot ring
    127 mm
    15,9 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩425,672
    ₩425,672
    1 * 1 items
       ₩425,672
  • With pivot ring
    152 mm
    19,0 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩483,233
    ₩483,233
    1 * 1 items
       ₩483,233