스터러 바, 8각, assortment, Spinbar®
Assorted
제품 번호 VWRU58948-003
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
피벗 링이 있는 16× PTFE 수지 코팅된 8각형 모양의 마그네틱 스터러 바 컬렉션
- 오토클레이브 가능
- PTFE 레진 코팅
- 최대 260°C(500°F)의 내화학성 및 온도 저항성
: 세트: 7×2mm, 10×3mm, 12,7×7,9mm, 15,9×7,9mm, 25,4×9,5mm, 38,1×9,5mm, 50,8×9,5mm, 63,5×9,5mm 크기 중 2개를 포함합니다. 경첩 상단, 플라스틱 Spinbox™로 제공됩니다.
사양
- Type:Assorted