Orders LinkContactUsLinkComponent
파우더 깔때기, 유리
파우더 깔때기, 유리
   Sustainable Options Available
Supplier:   VWR Collection
파우더 깔때기, 유리
Supplier:  VWR Collection
   Sustainable Options Available
Certificates
파우더 깔때기, 유리
파우더 깔때기, 유리
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Type 1 클래스 A 붕규산 3.3 팽창 유리로 제작되었습니다.
  • 무겁고 균일한 벽으로 구성
  • 긴 서비스 수명을 위한 내화 광택 림 및 스템
  • 내화학성
  • 흰색 프린팅
깔때기는 짧고 넓은 스템을 가지고 있으며 반응 용기에 분말 화학 물질을 첨가하는 데 유용합니다.
Certifications: ASTM E-1095 표준 만족
Product Family Options
Product Information
  • Funnel O-Ø
    Stem O-Ø
    Availability
    Price
  • 60 mm
    20
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩252,085
    ₩252,085
    1 * 6 items
       ₩252,085
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10545-910
  • 80 mm
    25
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩229,951
    ₩229,951
    1 * 6 items
       ₩229,951
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10546-046
  • 100 mm
    25
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩287,103
    ₩287,103
    1 * 6 items
       ₩287,103
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10546-048
  • 150 mm
    31
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 2 items
    1 * 2 items - ₩506,228
    ₩506,228
    1 * 2 items
       ₩506,228
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU10545-912