원심분리 튜브, 스냅 캡
VWR® snap-cap centrifuge tubes, 5 ml, 5, Clear, 25000×g
제품 번호 VWRU10002-731
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 스냅 캡 원심분리기 튜브는 투명도가 높고 결합력이 낮은 버진 폴리프로필렌으로 만들어졌습니다.
- 최대 25000 ×g까지 견딜 수 있는 튜브
- RNase/DNase- free 인증
튜브의 직경은 16mm로 표준 15ml 튜브와 동일합니다.
튜브는 0.2ml 및 0.5ml 레벨마다 이중 눈금이 있습니다. 이 장치에는 누출 방지 밀봉을 제공하는 단단한 캡이 부착되어 있습니다. 캡은 한손으로 열 수 있으며 -86~80°C(-122~176°F)의 안전한 밀봉을 제공합니다. 캡 중앙에는 주사기나 바늘로 쉽게 접근할 수 있는 얇은 막이 있습니다. 이는 기존 원심분리기 로터와의 호환성을 보장합니다.
납품 정보: VWR® 스냅 캡 원심분리기 튜브의 다양한 색상 컬렉션에는 빨간색, 파란색, 녹색 및 노란색 튜브가 각각 50개씩 들어 있습니다.
사양
- 용량:5
- Colour:Clear
- 설명:VWR® snap-cap centrifuge tubes, 5 ml
- RCF max.:25000×g