VWR® PV4, 가시광선 분광광도계
Visible spectrophotometer, PV4, 320 - 1100 nm
제품 번호 634-1228
공급사: VWR Collection
Product Details & Documents
PV4 가시 분광 광도계는 고급 성능을 갖춘 사용하기 쉬운 기기입니다.
측광 테스트, 정량 테스트 및 스펙트럼 스캐닝과 같은 몇 가지 기본 기능으로 매우 정확하고 신뢰할 수 있습니다.
: Delivered with spectrophotometer, glass cuvettes (4 pcs.), power cord (Euro/UK/CH plug), software USB drive (1 pc.), USB cable (1 pc.), quick manual (1 pc.), dust cover (1 pc.), fuse (1 pc.).
Documents
사양
- 모델:PV4
- Range:320 - 1100 nm
- 설명:Visible spectrophotometer
- Light source:Tungsten lamp
- Photometric range:–0,301...+3 A; 0 - 200% T; 0 – 9999,9 conc
- Memory:236 KB (built-in), unlimited (USB memory stick)
- Wavelength repeatability:<0,2 nm
- 파장 정확도:±0,5 nm
- Languages:English, German, French, Spanish, Portuguese, simplified Chinese
- Printer:Serial printer, USB printer in line with HP PCL3 GUI printing language
Serial port (printing), USB-A (storage and printing), USB-B (online) - Weight:10,5 kg
- Cat. No.:634-1228
- Detector:Silicon detector
- Optical design:Single beam
- Absorbance accuracy:±0,002 A
- Scanning speed:4200 nm/min
- Stray light:<0,05% T
- W×D×H:456×360×185 mm
- Power:100 - 240 V AC; 50/60 Hz; 75 W
- Display:5" colour screen (480×272)
Accessories
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell holder, 4-cell, for 10 mm square cuvette
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell holder, 1 position, thermostattable, for 10 mm standard cells (external water bath required)Cell holder, 1 position, thermostattable, for 10 mm standard cells (external water bath required)634-6007Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell holder, for cylindrical cell
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell holder, micro cell holder, 1 cell, beam height 15 mm
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell holder, automatic 5-position, 10 mm
제품 정보
- 제품 번호For재고 여부Price
- Thermal printer, RD-TH32-SC
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Accessory sample room panel with port, used for P4, PV4, M4, P6, M6 (needed for 634-6007 and 634-6012)Accessory sample room panel with port, used for P4, PV4, M4, P6, M6 (needed for 634-6007 and 634-6012)634-1143Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호For재고 여부Price
- Tungsten lamp, USHIO JC12V-20W/G4 C6
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Thermal paper for printer, 57 mm, 50 m, Core ¹/₂"
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell holder, 4 position, thermostattable, for 10 mm standard cells (external water bath required)Cell holder, 4 position, thermostattable, for 10 mm standard cells (external water bath required)634-6012Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell holder, 4-cell, for up to 100 mm square cuvette
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell holder, test tube holder
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell holder, 4-cell, for up to 50 mm square cuvette
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Peltier unit, A-1201; Controller, constant-temperature system A1201, used for P4, PV4, M4, P6, M6 (Cell no. 1; Path length: 10 mm; Temperature range 10...90 °C [0,1 °C interval adjustable]; Temperature control accuracy ±0,1 °C)Peltier unit, A-1201; Controller, constant-temperature system A1201, used for P4, PV4, M4, P6, M6 (Cell no. 1; Path length: 10 mm; Temperature range 10...90 °C [0,1 °C interval adjustable]; Temperature control accuracy ±0,1 °C)634-1140Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell, 5 mm self masking continuous flowthrough glass cell, beam height 15 mm, 1 pcsCell, 5 mm self masking continuous flowthrough glass cell, beam height 15 mm, 1 pcs634-0690Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Auto cell holder, 8-position auto cell changer, 10 mm (for new P4, PV4, M4, P6, M6, P9, M9)Auto cell holder, 8-position auto cell changer, 10 mm (for new P4, PV4, M4, P6, M6, P9, M9)634-1232Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell, 20 mm self masking continuous flowthrough glass cell, beam height 15 mm, 1 pcsCell, 20 mm self masking continuous flowthrough glass cell, beam height 15 mm, 1 pcs634-0692Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Auto cell holder, 5-position 10 - 100 mm cell holder (for VWR® P4, PV4, M4, P6, M6)Auto cell holder, 5-position 10 - 100 mm cell holder (for VWR® P4, PV4, M4, P6, M6)634-1233Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell, 30 mm self masking continuous flowthrough glass cell, beam height 15 mm, 1 pcsCell, 30 mm self masking continuous flowthrough glass cell, beam height 15 mm, 1 pcs634-0693Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호For재고 여부Price
- Software, EasyUV, used for PV/P1-4
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell holder, water-jacketed 1-position 10 mm cell holder, used for P4, PV4, M4, P6, M6Cell holder, water-jacketed 1-position 10 mm cell holder, used for P4, PV4, M4, P6, M6634-1135Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell, 10 mm self masking continuous flowthrough glass cell, beam height 15 mm, 1 pcsCell, 10 mm self masking continuous flowthrough glass cell, beam height 15 mm, 1 pcs634-0691Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell holder, 1-position test tube holder, φ = 16 mm
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cuvette, square cuvettes, glass, path length 50 mm, 2 pcs
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cuvette, square cuvettes, glass, path length 10 mm, 4 pcs
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cuvette, square cuvettes, glass, path length 30 mm, 2 pcs
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Cell holder, solid sample holder (δ 1,5 - 4 mm; 1-position; for single beam and split beam beam only; sample size (L*W): 120*80 mm)Cell holder, solid sample holder (δ 1,5 - 4 mm; 1-position; for single beam and split beam beam only; sample size (L*W): 120*80 mm)634-6011Log in 재고 확인1 * 1 items