Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonia solution 5 N, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
Ammonia solution 5 N, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
부식성
자극성
환경
공급사:   Avantor
Ammonia solution 5 N, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
공급사:  Avantor
Certificates
Ammonia solution 5 N, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
Ammonia solution 5 N, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
2 Options Available Below
Product Details & Documents
동의어:  Ammonium hydroxide
  • CAS Number:1336-21-6
  • 화학식:NH₃
  • MDL 번호:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • 밀도:0,90 g/cm³
  • 보관 온도:Ambient
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
  •  :Management of Change (MOC) category = N
Documents
Specifications for Product Family
사양 테스트 결과
  • Normality:
    4.95 - 5.05
사양
Product Family Options
제품 정보
  • 포장 유형
    Pk
    재고 여부
    Price
  • PE bottle, narrow mouth
    1 L
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    5604-02
  • Cubetainer®
    20 L
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 20 L
    1 * 20 L
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    5604-07