Orders LinkContactUsLinkComponent
버퍼 용액, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker
버퍼 용액, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker
Supplier:   Avantor
버퍼 용액, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker
Supplier:  Avantor
Certificates
버퍼 용액, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker
버퍼 용액, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker
11 Options Available Below
Product Details & Documents
바로 사용할 수 있는 pH 버퍼는 엄격한 사양에 따라 대량으로 제조되어 품질 관리 절차를 활용하여 로트간 변동성을 줄입니다. 용액 준비 및 표준화에 소요되는 시간과 비용을 없애고 품질 관리와 같은 분야에서 대용량 분석 작업을 간소화할 수 있습니다.
0.01% 벤조산나트륨을 포함합니다..
Certifications: 이 버퍼는 NIST 표준 참조 버퍼로 추적할 수 있습니다.
Product Family Options
Product Information
  • pH value
    pH accuracy
    pH buffer type
    Reference temperature
    포장 유형
    Pk
    Availability
    Price
  • 4,00
    ±0,02
    Phthalate
    25 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - ₩115,796
    ₩115,796
    1 * 500 mL
       ₩115,796
  • 4,00
    ±0,02
    Phthalate
    25 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
  • 4,00
    ±0,02
    Phthalate
    25 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 L
    1 * 1 L
  • 4,00
    ±0,02
    Phthalate
    25 °C
    Plastic container
    10 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 L
    1 * 10 L
  • 7,00
    ±0,02
    Phosphate
    20 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - ₩117,664
    ₩117,664
    1 * 500 mL
       ₩117,664
  • 7,00
    ±0,02
    Phosphate
    20 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
  • 7,00
    ±0,02
    Phosphate
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 L
    1 * 1 L
  • 7,00
    ±0,02
    Phosphate
    20 °C
    Plastic container
    10 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 L
    1 * 10 L
  • 10,00
    ±0,05
    Borate
    25 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
  • 10,00
    ±0,05
    Borate
    25 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 L
    1 * 1 L
  • 10,00
    ±0,05
    Borate
    25 °C
    Plastic container
    10 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 L
    1 * 10 L