VWR®, 버킷 라이너, 멸균
공급사: VWR Collection
Jump to:
이 제품에 관하여
버킷 라이너는 소독제와 용기 사이에 불침투성 장벽을 만듭니다.
- LDPE/나일론 혼합
- 조사됨
- B-7 시리즈 버킷에 적합
소독제 혼합물의 무결성을 보장하는 데 도움이 됩니다.
: 개별 포장, 6개의 그룹으로 이중 포장됩니다. 케이스당 6개의 4팩으로 제공됩니다.
2 Options Available Below
Product Details & Documents
버킷 라이너는 소독제와 용기 사이에 불침투성 장벽을 만듭니다.
- LDPE/나일론 혼합
- 조사됨
- B-7 시리즈 버킷에 적합
소독제 혼합물의 무결성을 보장하는 데 도움이 됩니다.
: 개별 포장, 6개의 그룹으로 이중 포장됩니다. 케이스당 6개의 4팩으로 제공됩니다.