VWR® PerfectBlue, 파워 서플라이, 고전류
Power supply, high current, PerfectBlue
제품 번호 700-1316
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® PerfectBlue 파워 서플라이는 난연성 AVC 전면판으로 구성되어 있으며 DNA, RNA 및 단백질 전기영동은 물론 블로팅 및 모든 일반적인 수평/수직 전기영동에 적합합니다.
- 쌓을 수 있는 케이스가 있는 컴팩트한 크기로 작은 설치 공간 제공
- TFT-LCD(2,4') 컬러 스크린은 작동 중 모든 매개변수를 보여줌
- 알람 기능이 있는 타이머
- 정전압/전류/전원 동작 모드
- 정전 후 프로그램을 자동으로 다시 시작
파워 서플라이는 마이크로프로세서로 제어되며 일반 실험실에서 가장 광범위한 분야를 포괄하는 4쌍의 콘센트 단자가 있습니다. 마이크로프로세서 제어는 연속적으로 또는 시간 제한 출력으로 수행할 수 있으며 사용자는 타이머를 재설정하지 않고도 언제든지 일시 중단했다가 다시 시작할 수 있습니다.
최대 6개의 다단계 설정 조건을 제공하는 전체 프로그래밍 가능 모드에서 작동할 수 있습니다. 장치에는 쉬운 시동을 위해 사전 프로그래밍된 일반적인 작동 조건이 있습니다. 실험실 및 실험의 안전을 보장하는 기능이 설계되어 있습니다.
고전류 파워 서플라이는 범용 모델에 비해 더 높은 출력 전류 및 전력(W)을 제공하여 DNA 전기영동, 웨스턴 블로팅 및 SDS-PAGE 분야에서 더 높은 성능을 지원합니다.
추가 기능으로는 누출 감지, 과열/전압 보호, 급격한 부하 변화 감지, 덮개가 있는 플러그 및 소켓이 있습니다. 자동 크로스오버가 있는 전압 또는 전류, 목표 일정 모드가 설정되면 시스템이 자동으로 두개의 다른 파라미터를 최대값으로 조정하여 일정한 실행을 허용합니다. .
사양
- 설명:Power supply, high current, PerfectBlue
- Input voltage:100 - 240 V, 47 - 60 Hz
- Weight:2,1 kg
- Operating conditions:4...40 °C
- Operating constant modes:Current, voltage, power
- Cat. No.:700-1316
- Timer:1 - 999 min with alarm, continuous
- Model:High current
- Output voltage range/increments:5 - 300 V / 1 V
- W×D×H:215×335×104 mm
- Output current range/increments:10 - 3000/10 mA
- Current:10 - 3000 mA
- Power:300 W
- Display:TFT