Orders LinkContactUsLinkComponent
Silver sulphate ≥98%, TECHNICAL
부식성
공급사:   VWR Chemicals
Silver sulphate ≥98%, TECHNICAL
공급사:  VWR Chemicals
Certificates
Silver sulphate ≥98%, TECHNICAL
2 Options Available Below
Product Details & Documents
동의어:  Disilver sulphate
  • CAS Number:10294-26-5
  • 화학식:Ag₂SO₄
  • MDL 번호:MFCD00003407
  • Molecular Weight:311.8 g/mol
  • 머크 색인:13,08603
  • 끓는점:1085 °C (1013 hPa)
  • 용융점:655 °C
  • 밀도:5,45 g/cm³ (20 °C)
  • 보관 온도:Ambient
  • EINECS:233-653-7
  • UN:3077
  • ADR:9,III
Specifications for Product Family
사양 테스트 결과
  • Assay:
    Min. 98 %
Product Family Options
제품 정보
  • 포장 유형
    Pk
    재고 여부
    Price
  • Plastic bottle for solids
    50 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 g
    1 * 50 g - ₩631,964
    ₩631,964
    1 * 50 g
       ₩631,964
  • Plastic bottle for solids
    250 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 250 g
    1 * 250 g - ₩2,868,200
    ₩2,868,200
    1 * 250 g
       ₩2,868,200