Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 정밀 저울, S 시리즈
VWR®, 정밀 저울, S 시리즈
VWR®, 정밀 저울, S 시리즈
S 시리즈 정밀 저울은 디자인과 품질을 결합하고, 작은 설치 공간을 가진 휴대용 저울에 더 높은 사양 모델의 모든 기능을 통합합니다. 정교한 소프트웨어와 고성능 로드 셀은 이 저울에 최대 4200 g의 용량을 제공합니다.
  • 고해상도 로드셀 계량 시스템
  • 외부 교정
  • 대비 조절이 가능한 백라이트가 있는 LCD
  • Under hook 계량
  • 플라스틱 보호 커버
  • 내부 어큐뮬레이터로 작동
이 저울에는 데이터베이스와 실험실, 연구 부서, 제형 및 품질 관리 분야에서 사용하기에 적합한 많은 고급 기능이 내장되어 있습니다.
 : 공장 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
Product Family Options
  • 모델
    Weighing cap.
    Readability
    팬/플랫폼 크기
    Linearity
  • S123
    120
    0,001
    Ø 80 mm
    ±3
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • S203
    210
    0,001
    Ø 80 mm
    ±3
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • S303
    310
    0,001
    Ø 80 mm
    ±3