VWR® HCO 304, 전도도 측정기. 소형
Handheld conductivity meter, HCO 304
Catalog # 663-0348
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
최대 100 mS/cm의 전도도를 측정하는 데 사용되는 정밀 장치는 DI water에서 염수까지 보편적으로 사용할 수 있는 내구성이 뛰어난 광범위한 흑연 측정 셀과 함께 제공됩니다.
- 전도도, 염도 및 TDS 측정
- 통합된 온도 센서가 있는 영구적으로 연결된 2극 측정 셀 (흑연)
- 방진 및 방수 (IP 65/IP 67) ABS 하우징
- 배터리 상태 표시기와 백라이트가 있는 3줄 디스플레이, 깨지지 않는 창으로 보호되며 버튼을 누르면 오버헤드 디스플레이
- HOLD 기능, 최소/최대 값, 자동 측정 범위 이동, 자동 온도 보상
일반적인 분야에는 담수 및 해수 수족관, 역삼투 및 유사한 필터, 세척 공정, 냉각/윤활 공정, 식물 재배 및 농업, 실험실 및 품질 보증이 포함됩니다.
Delivery information: 흑연 측정 셀(Ø 12 mm, 1,2 m 케이블), 교정 로그, 배터리 2개와 매뉴얼이 제공됩니다.
Specifications
- 설명:Handheld conductivity meter, HCO 304
- Compliance:IP 65/IP 67
- Sensor type:2-pole graphite measuring cell
- Power supply:2× AA battery
- Temperature compensation:Off: Deactivated
nLF: Non linear, according to EN 27888 - Temperature accuracy:±0,3 °C
- Weight:0,2 kg
- Cat. No.:663-0348
- Conductivity accuracy:(±0,5% of mV) ±0,5% FS
- Model:HCO 304
- Conductivity range:0 - 2000 µS/cm
0,00 - 20,00 mS/cm
0,0 - 100,0 mS/cm - TDS range:0 - 2000 mg/L
- W×D×H:54×28×108 mm
- Temperature range:−5,0...+100,0 °C
- Salinity range:0,0 - 50,0 g/kg water
- Display:3-line display with backlight