Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® DO 40, 용존 산소 측정기, 소형
VWR® DO 40, 용존 산소 측정기, 소형
Handheld DO meter, DO 40
제품 번호 664-0234
공급사:   VWR Collection
VWR® DO 40, 용존 산소 측정기, 소형
제품 번호 664-0234
공급사:  VWR Collection
VWR® DO 40, 용존 산소 측정기, 소형
VWR® DO 40, 용존 산소 측정기, 소형
Handheld DO meter, DO 40
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
유지보수 친화적인 갈바닉 센서를 갖춘 휴대용 산소 측정기는 일반적인 사용에 적합한 초보자용 장치입니다. mg/L(ppm)의 농도와 포화도를 표 없이 직접 읽을 수 있습니다.
  • 인체공학적, 방진 및 방수 ABS 하우징(IP 65/67)
  • 배터리 상태 표시기와 백라이트가 있는 3줄 디스플레이, 깨지지 않는 창으로 보호됨, 버튼을 누르면 오버헤드 디스플레이
  • 버튼을 눌러 간단하게 교정
  • HOLD 기능, 최소/최대값, 안전성 인식, 환경 공기에 대한 자동 조정
  • 긴 배터리 수명 (>3000 시간)
담수 및 해수 수족관, 양식/어륙 사육, 우물 및 수계 모니터링에 적합합니다. 수계에서 멤브레인을 보호하기 위해 보호 캡을 사용하는 것이 좋습니다.
 : 갈바닉 센서 (2m 케이블과 통합된 온도 센서 포함), 여분의 멤브레인 캡, 여분 전해질 100개, 배터리 2개 및 설명서가 함께 제공됩니다.
사양
  • 설명:
    Handheld DO meter, DO 40
  • Compliance:
    IP 65/ 67
  • DO accuracy:
    Concentration: (±1,5% of mV) ±0,2 mg/L
    Saturation: (±1,5% of mV) ±2%
  • Power supply:
    2× AA battery
  • Temperature compensation:
    Automatic with integrated temperature measurement
  • DO concentration:
    0,0 - 20,0 mg/L
  • Temperature accuracy:
    ±0,3 °C
  • Weight:
    0,24 kg (incl. sensor)
  • Cat. No.:
    664-0234
  • Model:
    DO 40
  • W×D×H:
    54×28×108 mm
  • Temperature range:
    0,0…+40,0 °C
  • DO saturation:
    0 - 200 %
  • Display:
    3-line display with backlight
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Maintenance kit for DO 40, incl. 3 spare membranes and 100 ml electrolyte
    Maintenance kit for DO 40, incl. 3 spare membranes and 100 ml electrolyte
    664-0235