VWR® Basic, 슈커버
40 µm, Red, U*
Catalog # 113-9087
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
CPE 필름으로 만든 일회용 슈커버입니다.
- 천연고무 라텍스 무첨가
- 다양한 색상으로 제공
L×W: 410×170 mm
두께: 25,40 또는 70 µm
* 모든 사이즈에 맞는 단일 크기
Packaging: 포장: 묶음당 10개, 백 당 10 묶음, 케이스당 3개의 백
Documents
Specifications
- 신발 사이즈:U*
- Colour:Red
- 설명:40 µm
- Seq:05