VWR® Basic, 후드 작업복
공급사: VWR Collection
이 제품에 관하여
후드 포함 일회용 작업복은 부직포 PE-laminated PP 원단으로 만들어집니다.
- 후드
- 지퍼 잠금(한 방향)
- 신축성있는 손목
- 천연 고무 라텍스 무첨가
무게: 40 g/m²
포장: 백당 1개, 한 케이스에 50개의 백으로 포장됩니다.
12 Options Available Below
Product Details & Documents
후드 포함 일회용 작업복은 부직포 PE-laminated PP 원단으로 만들어집니다.
- 후드
- 지퍼 잠금(한 방향)
- 신축성있는 손목
- 천연 고무 라텍스 무첨가
무게: 40 g/m²
포장: 백당 1개, 한 케이스에 50개의 백으로 포장됩니다.
Specifications for Product Family
사양
- Catalog No:
- 113-9026
- 113-9027
- 113-9028
- 113-9029
- 113-9030
- 113-9031
- 113-9032
- 113-9033
- 113-9034
- 113-9035
- 113-9036
- 113-9037
- Garment application:
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- Weight:
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
사양
Product Family Options
제품 정보
- Colour의류 사이즈재고 여부Price
- 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-9026Garment applicationGeneral Purpose|LaboratoryWeight40 g/m² - 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-9027Garment applicationGeneral Purpose|LaboratoryWeight40 g/m² - 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-9028Garment applicationGeneral Purpose|LaboratoryWeight40 g/m² - 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-9029Garment applicationGeneral Purpose|LaboratoryWeight40 g/m² - 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-9030Garment applicationGeneral Purpose|LaboratoryWeight40 g/m² - 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-9031Garment applicationGeneral Purpose|LaboratoryWeight40 g/m² - 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-9032Garment applicationGeneral Purpose|LaboratoryWeight40 g/m² - 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-9033Garment applicationGeneral Purpose|LaboratoryWeight40 g/m² - 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-9034Garment applicationGeneral Purpose|LaboratoryWeight40 g/m² - 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-9035Garment applicationGeneral Purpose|LaboratoryWeight40 g/m² - 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-9036Garment applicationGeneral Purpose|LaboratoryWeight40 g/m² - 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-9037Garment applicationGeneral Purpose|LaboratoryWeight40 g/m²