Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, 작업복, 이중 지퍼 잠금
VWR® Basic, 작업복, 이중 지퍼 잠금
공급사:   VWR Collection
VWR® Basic, 작업복, 이중 지퍼 잠금
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR® Basic, 작업복, 이중 지퍼 잠금
4 Options Available Below
Product Details & Documents
칼라가 있는 일회용 작업복은 경량 원단인 스펀본드 폴리프로필렌 (SPP) 부직포로 만들어졌으며, 위험하지 않고 더러운 작업 환경에서 보호 기능을 제공합니다.
  • 칼라
  • 지퍼 잠금 (양방향)
  • 신축성있는 손목
  • 천연 고무 라텍스 무첨가
무게: 40 g/m²
포장: 백당 1개, 한 케이스에 50개의 백으로 포장됩니다.
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • 113-9010
  • 113-9011
  • 113-9012
  • 113-9013
  • Closure type:
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Garment application:
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • General Purpose|Laboratory|Industrial
  • Weight:
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
사양
Product Family Options
제품 정보
  • Colour
    의류 사이즈
    재고 여부
    Price
  • White
    M
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9010
    Closure type
    Zip closure
    Garment application
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Weight
    40 g/m²
  • White
    L
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9011
    Closure type
    Zip closure
    Garment application
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Weight
    40 g/m²
  • White
    XL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9012
    Closure type
    Zip closure
    Garment application
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Weight
    40 g/m²
  • White
    XXL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9013
    Closure type
    Zip closure
    Garment application
    General Purpose|Laboratory|Industrial
    Weight
    40 g/m²