VWR® Basic, 슈커버, 미끄럼 방지
Supplier: VWR Collection
Jump to:
About this item
일회용 슈 커버는 부직포, 라미네이트, PP 원단으로 만들어집니다.
- 미끄럼 방지 밑창
- 천연 고무 라텍스 무첨가
- 흰색/파란색으로 제공
L×H: 410×170 mm
무게: 60g/m²
* 모든 사이즈에 맞는 단일 크기
Packaging: 포장: 묶음당 10개, 백 당 10 묶음, 케이스당 3개의 백
2 Options Available Below
Product Details & Documents
일회용 슈 커버는 부직포, 라미네이트, PP 원단으로 만들어집니다.
- 미끄럼 방지 밑창
- 천연 고무 라텍스 무첨가
- 흰색/파란색으로 제공
L×H: 410×170 mm
무게: 60g/m²
* 모든 사이즈에 맞는 단일 크기
Packaging: 포장: 묶음당 10개, 백 당 10 묶음, 케이스당 3개의 백
Documents
CoC VWR Shoe covers, anti-skid Basic coc_VWRI113-8285_15220240 coc_VWRI113-8285_19120256 COC_VWRI113-8285_34520222 COC_VWRI113-8285_36020195
More
CoC VWR® Basic, Shoe Covers, Anti-Skid.pdf
Conformity declaration
Food contact certificate F
Additional Product Details
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Product Family Options
Product Information
- Colour신발 사이즈높이길이AvailabilityPrice