VWR® Basic, 슈커버, SPP
공급사: VWR Collection
Jump to:
이 제품에 관하여
이 일회용 슈커버는 SPP 부직포로 만들어졌습니다.
- 천연 고무 라텍스 무첨가
- 미끄럼 방지 밑창 제공
L×H: 410×170 mm
무게: 40g/m²
* 모든 사이즈에 맞는 단일 크기
포장: 포장: 묶음당 10개, 백 당 10 묶음, 케이스당 3개의 백
3 Options Available Below
Product Details & Documents
이 일회용 슈커버는 SPP 부직포로 만들어졌습니다.
- 천연 고무 라텍스 무첨가
- 미끄럼 방지 밑창 제공
L×H: 410×170 mm
무게: 40g/m²
* 모든 사이즈에 맞는 단일 크기
포장: 포장: 묶음당 10개, 백 당 10 묶음, 케이스당 3개의 백