ContactUsLinkComponent
Formamide, (max. 0.1% H₂O) ≥99%, GPR RECTAPUR® for synthesis
건강
Formamide, (max. 0.1% H₂O) ≥99%, GPR RECTAPUR® for synthesis
제품 번호 24312.294
공급사:  VWR Chemicals
CAS 번호:  
undefined
건강
Formamide, (max. 0.1% H₂O) ≥99%, GPR RECTAPUR® for synthesis
제품 번호 24312.294
공급사:  VWR Chemicals
CAS 번호:  
사양
  • 포장 유형:
    Glass bottle
  • Pk:
    1 L
  • Seq:
    5037
사양
사양 테스트 결과
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 100 ppm
  • Water:
    Max. 0.1 %
사양 테스트 결과
이 제품에 관하여
 :
머크 색인:13,04261
끓는점:210 °C (1013 hPa)
용융점:2 °C
밀도:1,1334 g/cm³ (20 °C)
인화점:79 °C
 :45.04 g/mol
보관 온도:Refrigerator
EINECS:200-842-0
UN:0000
 :GHS08
CAS 번호:75-12-7
화학식:HCONH₂
MDL 번호:MFCD00007941