ContactUsLinkComponent
L(+)-Potassium sodium tartrate tetrahydrate, TECHNICAL
L(+)-Potassium sodium tartrate tetrahydrate, TECHNICAL
제품 번호 27062.290
공급사:  VWR Chemicals
CAS 번호:  
undefined
L(+)-Potassium sodium tartrate tetrahydrate, TECHNICAL
제품 번호 27062.290
공급사:  VWR Chemicals
CAS 번호:  
사양
  • 포장 유형:
    Plastic bottle for solids
  • Pk:
    1 kg
  • Seq:
    4024
사양
사양 테스트 결과
  • Identification:
    Passes test
사양 테스트 결과
이 제품에 관하여
 :
 :282.22 g/mol
머크 색인:13,07755
용융점:70…80 °C
밀도:∼1,767 g/cm³ (20 °C)
보관 온도:Ambient
EINECS:206-156-8
UN:0000
REACH:01-2119524666-34
CAS 번호:6381-59-5
화학식:KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MDL 번호:MFCD00150989