ContactUsLinkComponent
Cobalt(II) nitrate hexahydrate ≥98%, GPR RECTAPUR®
건강
환경
Cobalt(II) nitrate hexahydrate ≥98%, GPR RECTAPUR®
제품 번호 22912.237
공급사:  VWR Chemicals
CAS 번호:  
undefined
건강
환경
Cobalt(II) nitrate hexahydrate ≥98%, GPR RECTAPUR®
제품 번호 22912.237
공급사:  VWR Chemicals
CAS 번호:  
사양
  • 포장 유형:
    Plastic bottle for solids
  • Pk:
    250 g
  • Seq:
    3545
사양
사양 테스트 결과
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Cl (Chloride):
    Max. 50 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.02 %
  • Cu (Copper):
    Max. 100 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 100 ppm
  • Ni (Nickel):
    Max. 0.6 %
  • Pb (Lead):
    Max. 100 ppm
사양 테스트 결과
이 제품에 관하여
 :
 :291.03 g/mol
머크 색인:13,02469
용융점:57 °C
밀도:1,88 g/cm³ (20 °C)
보관 온도:Ambient
EINECS:233-402-1
UN:1477
ADR:5.1,III
 :GHS08
 :GHS09
CAS 번호:10026-22-9
화학식:Co(NO₃)₂·6H₂O
MDL 번호:MFCD00149647