Bole white (kaolin), TECHNICAL, washed
Plastic bucket, 5 kg
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
동의어: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
- CAS Number:1332-58-7
- 화학식:Al₂SiO₇·2H₂O
- MDL 번호:MFCD00062311
- Molecular Weight:258.16 g/mol
- 머크 색인:13,05300
- 용융점:1760 °C
- 밀도:0,5 g/cm³ (20 °C)
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:310-194-1
- UN:0000
- REACH:exempt
사양
사양 테스트 결과
- Identification:Passes test
사양
- 포장 유형:Plastic bucket
- Pk:5 kg