Ammonia solution 28%, GPR RECTAPUR®
공급사: VWR Chemicals
이 제품에 관하여
동의어: Ammonium hydroxide
- CAS Number:1336-21-6
- 화학식:NH₃
- MDL 번호:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- 끓는점:32…37,7 °C (1013 hPa)
- 용융점:–60…–57,5 °C
- 밀도:0,898 g/cm³ (20 °C)
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:215-647-6
- UN:2672
- ADR:8,III
2 Options Available Below
Product Details & Documents
동의어: Ammonium hydroxide
- CAS Number:1336-21-6
- 화학식:NH₃
- MDL 번호:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- 끓는점:32…37,7 °C (1013 hPa)
- 용융점:–60…–57,5 °C
- 밀도:0,898 g/cm³ (20 °C)
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:215-647-6
- UN:2672
- ADR:8,III
Documents
Certificates
Lot 번호로 검색Specifications for Product Family
사양 테스트 결과
- Assay:28 - 32 %
- Density (20/4):0.880 - 0.910
- Evaporation residue:Max. 0.02 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 10 ppm
- Cl (Chloride):Max. 10 ppm
- SO4 (Sulphate):Max. 20 ppm
- Fe (Iron):Max. 5 ppm
Product Family Options
제품 정보
- 포장 유형Pk재고 여부Price