Ammonia solution 25%, TECHNICAL
공급사: VWR Chemicals
이 제품에 관하여
동의어: Ammonium hydroxide
- CAS Number:1336-21-6
- 화학식:NH₃
- MDL 번호:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- 끓는점:32…37,7 °C (1013 hPa)
- 용융점:–60…–57,5 °C
- 밀도:0,907 g/cm³ (20 °C)
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:215-647-6
- UN:2672
- ADR:8,III
2 Options Available Below
Product Details & Documents
동의어: Ammonium hydroxide
- CAS Number:1336-21-6
- 화학식:NH₃
- MDL 번호:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- 끓는점:32…37,7 °C (1013 hPa)
- 용융점:–60…–57,5 °C
- 밀도:0,907 g/cm³ (20 °C)
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:215-647-6
- UN:2672
- ADR:8,III
Specifications for Product Family
사양 테스트 결과
- Assay:Min. 24 - 26 %
Product Family Options
제품 정보
- 포장 유형Pk재고 여부Price