Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonia solution 25%, GPR RECTAPUR®
Plastic bottle, 2,5 L
제품 번호 271402T
부식성
자극성
환경
공급사:   VWR Chemicals
Ammonia solution 25%, GPR RECTAPUR®
제품 번호 271402T
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  1336-21-6
Ammonia solution 25%, GPR RECTAPUR®
Ammonia solution 25%, GPR RECTAPUR®
Plastic bottle, 2,5 L
Jump to:
CAS Number:  1336-21-6
Price
₩118,571
Log in 재고 확인
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
동의어:  Ammonium hydroxide
  • CAS Number:1336-21-6
  • 화학식:NH₃
  • MDL 번호:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • 끓는점:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • 용융점:–60…–57,5 °C
  • 밀도:0,907 g/cm³ (20 °C)
  • 보관 온도:Ambient
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
사양
사양 테스트 결과
  • Assay:
    Min. 25 %
  • Non-volatile residue:
    Max. 100 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 50 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 50 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 5 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 5 ppm
사양
  • 포장 유형:
    Plastic bottle
  • Pk:
    2,5 L
사양