Ammonium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
공급사: VWR Chemicals
인증서
이 제품에 관하여
CAS 번호:1762-95-4
:
화학식:NH₄SCN
MDL 번호:MFCD00011428
:76.12 g/mol
EINECS:217-175-6
UN:0000
:GHS07
보관 온도:Ambient
사양 테스트 결과
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0998 - 0.1002 mol/l
- NIST traceable:Confirmed