ContactUsLinkComponent
Ammonium thiocyanate 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution
자극성
Ammonium thiocyanate 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution
제품 번호 302635.1000
공급사:  VWR Chemicals
CAS 번호:  
undefined
자극성
Ammonium thiocyanate 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution
제품 번호 302635.1000
공급사:  VWR Chemicals
CAS 번호:  
사양
  • 포장 유형:
    Plastic bottle
  • Pk:
    1 L
  • Seq:
    5037
사양
이 제품에 관하여
 :
 :76.12 g/mol
EINECS:217-175-6
UN:0000
 :GHS07
보관 온도:Ambient
CAS 번호:1762-95-4
화학식:NH₄SCN
MDL 번호:MFCD00011428