Acetic acid 12%
Plastic bottle, 5 L
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
동의어: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
- CAS Number:64-19-7
- 화학식:H₃CCOOH
- MDL 번호:MFCD00036152
- Molecular Weight:60.05 g/mol
- 끓는점:118 °C (1013 hPa)
- 용융점:17 °C
- 밀도:1,01
- 인화점:38.5 °C
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:200-580-7
- UN:2790
- ADR:8,III
- REACH:01-2119475328-30
Documents
사양
사양 테스트 결과
- Assay:11.9 - 12.1 %
사양
- 포장 유형:Plastic bottle
- Pk:5 L