Agar, powder, TECHNICAL
공급사: VWR Chemicals
이 제품에 관하여
Not suitable for microbiological purposes
동의어: Agar Agar
- CAS Number:9002-18-0
- MDL 번호:MFCD00081288
- 머크 색인:13,00184
- 용융점:90 °C
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:232-658-1
- UN:0000
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Not suitable for microbiological purposes
동의어: Agar Agar
- CAS Number:9002-18-0
- MDL 번호:MFCD00081288
- 머크 색인:13,00184
- 용융점:90 °C
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:232-658-1
- UN:0000
Specifications for Product Family
사양 테스트 결과
- Identification:Passes test