수평 전기영동 장치, shiroGEL
이 제품에 관하여
편리한 사용과 안전한 작동을 위해 설계된 shiroGEL 수평 전기영동 장치 및 액세서리는 매일 작동에도 견딜 수 있도록 제작되었습니다. 누출 방지를 위해 겔 박스와 겔 트레이는 두꺼운 아크릴로 몰딩되었습니다. UV 투명 겔 트레이는 시료 시각화에 도움이 됩니다. 카세트는 전극을 보호하고 쉽게 교체될 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 고무 캐스팅 게이트로 겔 캐스팅을 쉽게 할 수 있습니다. 트레이 측면의 슬롯으로 comb를 쉽게 배치할 수 있습니다. comb의 투피스 디자인은 사용자가 웰의 깊이를 제어할 수 있도록 수직 조정이 가능합니다. 장치와 함께 제공되는 comb의 두께는 1,5 mm 입니다. 다중 채널 피펫과 호환이 가능하며 두께가 다른 여러 개의 comb도 사용할 수 있습니다. 'EasyLift' 겔 박스 덮개는 측면 탭과 압력 패드를 이용해 쉽게 제거할 수 있습니다. 덮개는 돔형으로 응축물이 겔 위로 떨어지는 것을 방지하고 드립 링으로 둘러싸여 있어 응축물을 회수하고 버퍼 농도를 유지합니다.
- 몰딩됨, 내구성 구조
- 테이프리스 겔 캐스팅용 고무 게이트
- 버퍼 농도를 유지하기 위한 버퍼 회수 시스템이 있는 'EasyLift' 안전 덮개
다중 채널 피펫 호환
Delivery information: UV 투명 겔 트레이를 포함한 완전 장치는 탱크, 덮개, 전극 및 1,5 mm comb와 함께 제공됩니다.
3 Options Available Below
Product Details & Documents
편리한 사용과 안전한 작동을 위해 설계된 shiroGEL 수평 전기영동 장치 및 액세서리는 매일 작동에도 견딜 수 있도록 제작되었습니다. 누출 방지를 위해 겔 박스와 겔 트레이는 두꺼운 아크릴로 몰딩되었습니다. UV 투명 겔 트레이는 시료 시각화에 도움이 됩니다. 카세트는 전극을 보호하고 쉽게 교체될 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 고무 캐스팅 게이트로 겔 캐스팅을 쉽게 할 수 있습니다. 트레이 측면의 슬롯으로 comb를 쉽게 배치할 수 있습니다. comb의 투피스 디자인은 사용자가 웰의 깊이를 제어할 수 있도록 수직 조정이 가능합니다. 장치와 함께 제공되는 comb의 두께는 1,5 mm 입니다. 다중 채널 피펫과 호환이 가능하며 두께가 다른 여러 개의 comb도 사용할 수 있습니다. 'EasyLift' 겔 박스 덮개는 측면 탭과 압력 패드를 이용해 쉽게 제거할 수 있습니다. 덮개는 돔형으로 응축물이 겔 위로 떨어지는 것을 방지하고 드립 링으로 둘러싸여 있어 응축물을 회수하고 버퍼 농도를 유지합니다.
- 몰딩됨, 내구성 구조
- 테이프리스 겔 캐스팅용 고무 게이트
- 버퍼 농도를 유지하기 위한 버퍼 회수 시스템이 있는 'EasyLift' 안전 덮개
다중 채널 피펫 호환
Delivery information: UV 투명 겔 트레이를 포함한 완전 장치는 탱크, 덮개, 전극 및 1,5 mm comb와 함께 제공됩니다.
Documents
Specifications for Product Family
사양
- Catalog No:
- 700-0250
- 700-0253
- 700-0255
- Model:
- Mini 10
- Midi Plus 10
- Midi Plus 15
- Gel size W×L:
- 70×100 mm
- 150×100 mm
- 150×150 mm
- Sample capacity:
- 64
- 140
- 210
- Buffer volume:
- 225 ml
- 300 ml
- 500 ml
- Unit W×L×H:
- 90×210×90 mm
- 175×265×90 mm
- 175×265×90 mm
사양
Product Family Options
제품 정보
- 재고 여부Price
- 700-0250Horizontal gel unit, shiroGEL Mini 10, 7×10 cm사양:
More
Specifications
Cat. No.700-0250ModelMini 10Gel size W×L70×100 mmSample capacity64Buffer volume225 mlUnit W×L×H90×210×90 mm - 700-0253Horizontal gel unit, shiroGEL Midi Plus 10, 15×10 cm사양:
More
Specifications
Cat. No.700-0253ModelMidi Plus 10Gel size W×L150×100 mmSample capacity140Buffer volume300 mlUnit W×L×H175×265×90 mm - 700-0255Horizontal gel unit, shiroGEL Midi Plus 15, 15×15 cm사양:
More
Specifications
Cat. No.700-0255ModelMidi Plus 15Gel size W×L150×150 mmSample capacity210Buffer volume500 mlUnit W×L×H175×265×90 mm
Combs for<i> </i>shiroGEL horizontal
제품 정보
- 제품 번호설명재고 여부Price
Accessories
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- UV transparent gel tray for shiroGEL Midi Plus 10
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Casting dam for 15 cm gel tray
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Casting dam for 7 cm gel tray
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- UV transparent gel tray for shiroGEL Mini 10
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- UV transparent gel tray for shiroGEL Midi Plus 15