VWR® Traceable®, 적외선 온도계, 손목밴드 포함
IR thermometer Traceable®, with wristband and min./max. temperature memory, −55...250 °C, ±1 °C; +2, 0,1 °, 51×20×102 mm, 63 g
제품 번호 620-2663
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Traceable® 적외선 온도게는 작동이 간단합니다. 전원을 켜고 샘플을 가리키면 1초 이내에 판독값을 얻을 수 있습니다. 단위는 고체, 반고체 및 액체와 같은 모든 표면의 화씨와 섭씨를 모두 읽습니다. 비침습성, 비접촉식, 측정, 식품 준비, 생명 과학, 제약, 석유 제품, 클린룸, 전자 및 현장 사용에 적합합니다. 레이저 빔은 완벽한 샘플 표적 조준을 할 수 있습니다.
- 시야: 6:1
- 방사율: 0.01 단위로 0.05 ~ 1.00
- 최소 및 최대 기능을 통해 언제든지 최고 및 최저 판독값을 볼 수 있습니다
- 레이저 빔으로 완벽한 샘플 표적 관찰이 가능합니다
- 편리한 손목 밴드
- 배터리 부족을 나타내는 디스플레이
정확성을 보장하기 위해 A2LA의 인증을 받은 ISO 17025 교정 연구소에서 개별 일련 번호의 Traceable® 인증서가 제공됩니다. NIST (National Institute of Standards and Technology)에서 제공하는 표준에 대한 추적성을 나타냅니다.
Certifications: To ensure accuracy, an individually serial numbered Traceable® certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST (National Institute of Standards and Technology).
납품 정보: 배터리, 손목 밴드, Traceable® 인증서가 함께 제공됩니다.
사양
- Range:−55...250 °C
- 해상도:0,1 °
- Weight:63 g
- 설명:IR thermometer Traceable®, with wristband and min./max. temperature memory
- W×D×H:51×20×102 mm
- Accuracy:±1 °C; +2