VWR®, 아날로그 블록 히터
이 제품에 관하여
다목적, 높은 전력량, 일정한 온도, VWR® 아날로그 블록 히터는 경제적이고 컴팩트합니다.
- 설치 면적이 작은 컴팩트한 디자인
- 온도 범위, 낮음: 주변 온도 +5 ~ 100°C, 높음: 75 ~ 150°C
- 다양한 분야를 위한 다목적 장치
- 탁월한 온도 균일성
- 0.2 ~ 50ml 용량의 튜브용 VWR® 교체 가능한 모듈식 가열 블록 수용
- 18~33°C에서 사용 가능, 상대 습도 20~80%, 불응축식
이 다목적 장치는 배양, 효소 반응, 면역 분석법, 단백질 변성, DNA 분야, ELISA, 녹는점/끓는점 및 기타 다양한 실험실 절차에 적합합니다. 2개의 개별 온도 조절 노브는 저온 및 고온 제어를 제공합니다. 낮은 범위 노브는 주변 온도 이상에서 100 °C까지 조정하고 높은 범위 노브는 75 ~ 150 °C로 조정합니다. 각 장치에는 최소 벤치 공간이 필요합니다.
각 모델에는 마이크로튜브, 원심분리 튜브, 바이알, 마이크로플레이트 및 PCR 스트립 또는 튜브와 같은 다양한 시료 용기를 수용할 수 있는 별도의 교체 가능한 모듈식 히팅 블록이 있습니다. 블록에는 온도게 웰이 포함되어 있으며, 최대 보온성을 위해 '튜브와 블록' 접점이 밀착되어 있습니다.
Certifications: TUV 등록, RoHS 준수.
Ordering information: 히팅 블록 없이 제공되므로, 별도로 주문해야 합니다.
Caution: 감전 위험을 방지하려면 웰이나 블록 입구에 물이나 액체를 채우지 마십시오. 장치는 드라이 배스/인큐베이터로만 사용하도록 설계되었습니다.
* RT = 주변
4 Options Available Below
Product Details & Documents
다목적, 높은 전력량, 일정한 온도, VWR® 아날로그 블록 히터는 경제적이고 컴팩트합니다.
- 설치 면적이 작은 컴팩트한 디자인
- 온도 범위, 낮음: 주변 온도 +5 ~ 100°C, 높음: 75 ~ 150°C
- 다양한 분야를 위한 다목적 장치
- 탁월한 온도 균일성
- 0.2 ~ 50ml 용량의 튜브용 VWR® 교체 가능한 모듈식 가열 블록 수용
- 18~33°C에서 사용 가능, 상대 습도 20~80%, 불응축식
이 다목적 장치는 배양, 효소 반응, 면역 분석법, 단백질 변성, DNA 분야, ELISA, 녹는점/끓는점 및 기타 다양한 실험실 절차에 적합합니다. 2개의 개별 온도 조절 노브는 저온 및 고온 제어를 제공합니다. 낮은 범위 노브는 주변 온도 이상에서 100 °C까지 조정하고 높은 범위 노브는 75 ~ 150 °C로 조정합니다. 각 장치에는 최소 벤치 공간이 필요합니다.
각 모델에는 마이크로튜브, 원심분리 튜브, 바이알, 마이크로플레이트 및 PCR 스트립 또는 튜브와 같은 다양한 시료 용기를 수용할 수 있는 별도의 교체 가능한 모듈식 히팅 블록이 있습니다. 블록에는 온도게 웰이 포함되어 있으며, 최대 보온성을 위해 '튜브와 블록' 접점이 밀착되어 있습니다.
Certifications: TUV 등록, RoHS 준수.
Ordering information: 히팅 블록 없이 제공되므로, 별도로 주문해야 합니다.
Caution: 감전 위험을 방지하려면 웰이나 블록 입구에 물이나 액체를 채우지 마십시오. 장치는 드라이 배스/인큐베이터로만 사용하도록 설계되었습니다.
* RT = 주변
Specifications for Product Family
사양
- Catalog No:
- 460-0354
- 460-0355
- 460-0356
- 460-0357
- Environmentally Preferable:
- Sustainable Packaging
사양
Product Family Options
제품 정보
- TypeNo. of blocks온도 범위Temp. stabilityHeating capacityW×D×HWeight재고 여부Price
- Block heater, analogue1RT* +5...100 °C /
75...150±1,50,11 kW196×269×117 mm2,3 kgLog in 재고 확인1 * 1 items사양:Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.460-0354Environmentally PreferableSustainable PackagingSustainable Packaging - Block heater, analogue2RT* +5...100 °C /
75...150±2,00,21 kW196×348×117 mm2,6 kgLog in 재고 확인1 * 1 items사양:More
Specifications
Cat. No.460-0355Environmentally Preferable - Block heater, analogue4RT* +5...100 °C /
75...150±2,50,31 kW201×424×104 mm4 kgLog in 재고 확인1 * 1 items사양:More
Specifications
Cat. No.460-0356Environmentally Preferable - Block heater, analogue6RT* +5...100 °C /
75...150±2,50,41 kW201×526×104 mm4,5 kgLog in 재고 확인1 * 1 items사양:More
Specifications
Cat. No.460-0357Environmentally Preferable
Accessories
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well size구멍 수재고 여부Price
- 싱글 블록, 마이크로튜브 조합 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml싱글 블록, 마이크로튜브 조합 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml460-3248Ø 7,9 / Ø 11,1 / Ø 11,56/10/5Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeW×D×H재고 여부Price
- 더블 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 더블 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록, 10x8-PCR 튜브 스트립
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록, 64x개별 PCR 튜브
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 이중 블록, 1 × 96-웰 PCR 플레이트
제품 정보
- 제품 번호Well size구멍 수재고 여부Price
- 싱글 블록, 2x6 큐벳(12,5 mm)
제품 정보
- 제품 번호Well sizeW×D×H재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- 싱글 블록
제품 정보
- 제품 번호Well sizeFor재고 여부Price
- Single block
제품 정보
- 제품 번호Well size구멍 수재고 여부Price
- 싱글 블록, 테스트 튜브 조합 6 mm, 12/13 mm, 25 mm싱글 블록, 테스트 튜브 조합 6 mm, 12/13 mm, 25 mm460-3220Ø 8,3 / Ø 13,9 / Ø 26,26/5/3Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호Well size구멍 수재고 여부Price
- 싱글 블록, 센트리퓨즈 튜브 조합 1,5 ml, 15 ml, 50 ml싱글 블록, 센트리퓨즈 튜브 조합 1,5 ml, 15 ml, 50 ml460-3247Ø 11,1 / Ø 17,1 / Ø 29,04/3/2Log in 재고 확인1 * 1 items