마그네틱 스터러 바, Spinwedge®
9,5 mm, 25 mm
제품 번호 VWRU58949-232
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 마그네틱 스터러 바는 상당히 낮은 속도에서도 강한 난류를 제공하며 침전물을 휘젓거나 염분을 용해하는데 적합합니다.
- 쐐기모양은 침전물을 완전히 분산시키도록 설계되었습니다.
- 각진 넓은 면은 점성 용액에 완벽하고 강력한 혼합 작용을 제공
- SGS 인증으로 검증된 ISO 9001:2008 시설에서 제조
- 오토클레이브 가능
FDA 등급, USP Class VI Teflon® PTFE 저마찰 코팅으로 캡슐화된 Alnico 자석; 내구성 및 불활성.
사양
- 직경:25 mm
- 길이:9,5 mm
- Seq:01