마그네틱 스터러 바, 원형, 유리, Pyrex® Spinbar®
Supplier: VWR Collection
Jump to:
About this item
이 유리 캡슐화된 Alnico 마그네틱 스터러 바는 최대 274°C의 고온 분야에 유용합니다.
- 완전히 매끄러운 표면으로 비흡수; 세척하기 쉬움
- Type I 붕규산 유리에 대한 미국 약전 사양 충족
- SGS 인증으로 검증된 등록된 ISO 9001:2008 시설에서 제조
- 오토클레이브 가능
2 Options Available Below
Product Details & Documents
이 유리 캡슐화된 Alnico 마그네틱 스터러 바는 최대 274°C의 고온 분야에 유용합니다.
- 완전히 매끄러운 표면으로 비흡수; 세척하기 쉬움
- Type I 붕규산 유리에 대한 미국 약전 사양 충족
- SGS 인증으로 검증된 등록된 ISO 9001:2008 시설에서 제조
- 오토클레이브 가능