ContactUsLinkComponent
Avantor® Genesis, HPLC Columns, Phenyl
Avantor® Genesis, HPLC Columns, Phenyl
공급사:  Avantor
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
인증서
undefined
Avantor® Genesis, HPLC Columns, Phenyl
공급사:  Avantor
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
사양
  • Catalog No:
  • FM25980E
  • FM15980E
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 9,4%
  • 9,4%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)