ContactUsLinkComponent
Vydac 214MS C4, HPLC columns
 :  Avantor
undefined
Vydac 214MS C4, HPLC columns
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • 214MS5.315
  • 214MS5405
  • 214MS5415
  • 214MS5.1505
  • 214MS1022
  • 214MS5215
  • 214GD54MS/N
  • 214GK52MS/N
  • 214MS5.07515
  • 214GK54MS/N
  • 214MS5205
  • 214GD52MS/N
  • 214FSK1210MS
  • 214MS5.325
  • 214MS54
  • 214MS52
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • USP code:
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Frequently Bought Together