ContactUsLinkComponent
Vydac 214ATP C4, HPLC columns
Vydac 214ATP C4, HPLC columns
공급사:  Avantor
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
인증서
undefined
Vydac 214ATP C4, HPLC columns
공급사:  Avantor
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
사양
  • Catalog No:
  • 214ATP54
  • 214ATP5405
  • 214ATP5415
  • 214AGD54/N
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • USP code:
  • L26
  • L26
  • L26
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)